Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Återanvändbara höghållfasta centrifugrör
Kapacitet (metrisk):
15 ml
30 ml
Längd (metrisk):
102 mm
106 mm
Diameter (metrisk):
18 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
Kemiskt förstärkt för att uppnå en större mekanisk hållfasthet
- Tillverkad av KIMAX Typ 1, Klass B, borosilikatglas
- Kan centrifugeras upp till 13 100xG med gummiadapterhylsa
- Tål temperaturer upp till 300 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E438 |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Borsilikatglas |
| Liner material | PTFE, Gummi |
| Trådstorlek | 24-400 |
| Längd (metrisk) | 106 mm |
| Kapacitet (engelska) | 1,01 oz. |
| Diameter (metrisk) | 24 mm |
| Visa mer |