Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ KIMAX™ Återanvändbara gängade centrifugrör
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Tung vägg tål höga centrifughastigheter
Idealisk för att separera neutraliserat sediment för odling, från prover av sputum i kliniskt arbete och mikrobiologiska applikationer.
- Markeringspunkten är sandblästrad
- Kepsar är inte fastsatta
- Levereras med autoklaverbara lock med gummifoder
- GPI-gängfinish är 24 mm-410
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP, ASTM E 438 |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Disponibel | Reusable |
| Material | Borsilikatglas |
| Liner material | Gummi |
| Trådstorlek | 24-410 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Rund |
| Längd (metrisk) | 123 mm |
| Visa mer |