Läs mer
Kontes™ Membranfiltreringsglas från Restek
Produktkod. 11729055
Typ:
Kolv (2 l)
Kolv (4 L)
Stöd
Tratt (1 L)
Tratt (300 ml)
Tratt (500 ml)
Material:
Friterat glas
Glas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11729055
Brand: Kimble Chase 9538290000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för rutinfiltrering av frätande vätskor och avlägsnande av partiklar från HPLC-lösningsmedel
  • Jordfogsanslutning eliminerar ftalatkontamination som kan uppstå vid användning av silikon- eller neoprenproppar
  • Stödbasen har en glasfritta med grov porositet och en integrerad vakuumanslutning, placerad ovanför droppspetsen som förhindrar kontaminering av vakuumledningen med filtratdroppar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Mikrofiltreringsapparat
Material Glas
Typ Kolv (4 L)
Volym (metrisk) 4 L