Läs mer
Kontes™ Membranfiltreringsglas från Restek
Typ:
Kolv (2 l)
Kolv (4 L)
Stöd
Tratt (1 L)
Tratt (300 ml)
Tratt (500 ml)
Material:
Friterat glas
Glas
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Jordfogsanslutning eliminerar ftalatkontamination som kan uppstå vid användning av silikon- eller neoprenproppar
- Stödbasen har en glasfritta med grov porositet och en integrerad vakuumanslutning, placerad ovanför droppspetsen som förhindrar kontaminering av vakuumledningen med filtratdroppar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Mikrofiltreringsapparat |
| Material | Friterat glas |
| Standard konisk fog | 40/35 |
| Typ | Stöd |
| Längd (metrisk) | 47 mm |