Läs mer
Kontes™ Membranfiltreringsglas från Restek
Produktkod. 11888512
Typ:
Kolv (2 l)
Kolv (4 L)
Stöd
Tratt (1 L)
Tratt (300 ml)
Tratt (500 ml)
Material:
Friterat glas
Glas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11888512
Brand: Kimble Chase 9538280000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används för rutinfiltrering av frätande vätskor och avlägsnande av partiklar från HPLC-lösningsmedel
  • Ground joint connection eliminates phthalate contamination that can occur when using silicone or neoprene stoppers
  • Support base has a coarse porosity glass frit and an integral vacuum connection, located above the drip tip that prevents contamination of the vacuum line with filtrate droplets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Microfiltration Apparatus
Material Glas
Typ Kolv (2 l)
Volym (metrisk) 2 L