Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ Borosilikat mikro engångspipetter med hållare
Beskrivning
- Billig
- du kan kassera varje tub efter användning
- Fyllningen är enkel
- Kapillärverkan, inte externt applicerad sug, drar vätskan in i röret
- För att dispensera vätskan, tryck helt enkelt på glödlampan
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP typ I, ASTM E438 |
| Diameter (engelska) Inre | 0,0219 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,0314 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.5562 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.7975 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Inkluderar | 1 glödlampsenhet och 1 dispenserflaska |
| Längd (engelska) | 1,61 tum. |
| Färg | Clear |
| Visa mer |