Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Borosilikat mikro engångspipetter med hållare
Produktkod. 13085803
Change view
Längd (metrisk):
32 mm
41 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
13085803 32 mm Paket med 100
13015813 41 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13085803 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 7645000002
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät mikromängder vätska i laboratoriet med hjälp av Kimble™ Borosilikat mikro engångspipetter med hållare.
  • Billig
  • du kan kassera varje tub efter användning
  • Fyllningen är enkel
  • Kapillärverkan, inte externt applicerad sug, drar vätskan in i röret
  • För att dispensera vätskan, tryck helt enkelt på glödlampan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP typ I, ASTM E438
Diameter (engelska) Inre 0,0111 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,03 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.2819 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.762 mm
Material Borsilikatglas
Inkluderar 1 glödlampsenhet och 1 dispenserflaska
Längd (engelska) 1,25 tum.
Längd (metrisk) 32 mm
Typ Mikropipett
Disponibel Engångsbruk