Läs mer
DWK Life Sciences™ Kimble™ Kontes™ Monier –Williams Sulfites destillationsapparat
Produktkod. 15174643
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15174643 1000 ml 1 enhet
1 options
Produktkod. 15174643 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer 5138000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11933.25 SEK
    11177.67 SEK / Paket med 1
    Save 755.58 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-07-2027
Innehåller
Fem klämmor levereras med hela apparaten.
För bestämning av fri sulfit och en reproducerbar del av de bundna sulfiterna i livsmedel, såsom karbonyladditionsprodukter.
  • Flaskkapacitet: 1000 ml (33,81 oz)
  • Trattkapacitetslock: 250 ml (8,45 oz)
  • Leder: 24/40
  • Slanganslutning: #2
  • Cirka Total höjd: 595 mm (23,43 tum)
  • Cirka Total bredd: 300 mm (11,81 tum)
För att säkerställa en fullständig tätning under analysen bör varje skarv klämmas fast.
Specifikationer
Bredd (metrisk) 300mm
Inkluderar Fem klämmor
Höjd (metrisk) 595mm
För användning med (applikation) För bestämning av fri sulfit och en reproducerbar del av de bundna sulfiterna i livsmedel, såsom karbonyladditionsprodukter
Typ Monier-Williams Sulfites destillationsapparat
Material Borsilikatglas
Höjd (engelska) 23,42 tum.
Kapacitet 33,81 oz, 1000 ml
Certifikat och efterlevnad USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Bredd (engelska) 11,81 tum
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.