Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ Kontes™ NMR-provrörstrycklock av polyeten för 5 och 10 mm rör
Beskrivning
- Tight-fitting polyethylene construction stays in place even with a build-up of internal vaporization pressures
- Available for 3mm, 5mm and 10mm NMR sample tubes
- Available in a variety of colors for easy sample identification and organization
- Assortment packs include a variety of colors in each pack
- Kimble™ Kontes™ brand quality from DWK Life Sciences
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | 5 mm |
| Produkttyp | Trycklock |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Material | Polyeten |
| Färg | Rött |
| För användning med (applikation) | Ger tättslutande och håller sig på plats även med en uppbyggnad av inre förångningstryck |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (utrustning) | 5 mm NMR-provrör |
| Disponibel | Reusable |