Läs mer
DWK LIFE SCIENCES™ Kimble™ Kontes™ NMR provrörslock
Beskrivning
- Bekvämt 100-kapslars förpackning med tättslutande polyetenfärgade lock
- Håll dig på plats även med en uppbyggnad av internt förångningstryck
Beställningsinfo
Variety pack för 5 mm (0,19 tum. ) rör innehåller 20 kapsyler vardera av röd, svart, vit, grön och gul. Variety pack för 10 mm (0,39 tum. ) rör innehåller 25 vardera av rött, svart, grönt och gult.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | 10 mm |
| Inkluderar | 25 lock vardera av röd, svart, grön och gul |
| Produkttyp | Trycklock Variety Pack |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Material | Polyeten |
| Färg | Diverse |
| För användning med (applikation) | Ger tättslutande och håller sig på plats även med en uppbyggnad av inre förångningstryck |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (utrustning) | 10 mm NMR provrör |
| Disponibel | Reusable |