Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ PTFE-rör
Beskrivning
Kemiskt inert; lämplig för lågtrycksapplikationer
- 1/16 OD x 1/32 tum. ID x 10 fot L
- Yttre diametertoleranser på 1/16 tum. OD-slangen hålls vid± 0,001 tum, vilket säkerställer en bra anslutning med flänslösa muttrar och hylsor
- Slang designad för enkel anslutning till Flex-Columns™
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Tubing |
| Diameter (engelska) Yttre | 1/16 tum |
| Diameter (engelska) Inre | 1/32 tum |
| För användning med (applikation) | Lämplig för lågtrycksapplikationer |
| Total längd (engelska) | 10 ft. |
| Material | PTFE |