Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Reaktionsmantlade bägare
Produktkod. 13436913
Kapacitet (metrisk):
50 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13436913
Brand: DWK Life Sciences 3170000050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den öppna toppen ger enkel åtkomst till koncentrerade restprover.
  • En konisk nedre inre yta eliminerar spin-out när den används med en äggformad PTFE magnetisk omrörarstav
  • Jackan har tandade 3/8 tums slanganslutningar
  • Design möter ASTM Specifikation E960, typ I-krav
  • Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,69 oz.
Beskrivning Anslutning: 0,37 tum. Tandad slang
Diameter (engelska) Inre 1,45 tum.
Diameter (engelska) Yttre 2,75 tum
Diameter (metrisk) Inre 3.7 cm
Diameter (metrisk) Yttre 7 cm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Borsilikatglas
För användning med (applikation) Laboratorietillämpningar som kräver en mängd olika temperaturkontrollerade reaktioner och användbara i biologiska och kemiska reaktioner, inklusive titrering, enzymuppslutning och syntetiska organiska reaktioner
Höjd (engelska) Inre 2,16 tum.
Höjd (engelska) Yttre 2,75 tum
Höjd (metrisk) Inre 5.5 cm
Höjd (metrisk) Yttre 7 cm
Inkluderar Konisk nedre inre yta
Typ Bägare
Certifikat och efterlevnad ASTM E960, ASTM E438, USP Typ I
Stil Öppna Top