Läs mer
DWK Life Sciences KIMBLE™ KONTES™ ULTRA-WARE 2 μm inloppsfilter Bottom-of-the-Bottle, rostfritt stål, för 0,125 tum Rör
Beskrivning
- 2 μm ULTRA-WARE inloppsfilter Bottom-of-the-Bottle™
- Rostfri stålkonstruktion med 1/4-28 PEEK mutter
- Ferrule ingår för anslutning till 0,125 tum rör
- OD 1/2 tum, längd 1-3/4 tum
- Såld individuellt (Fodralbelopp: 1)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Filter |
| Diameter (metrisk) Inre | 12.7 mm |
| För användning med | Ultra-Ware™ Standardversion av rörpassningskit |
| Total längd (metrisk) | 44,45 mm |
| Material | Rostfritt stål |