Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ersättning PTFE/Silicon Septa
Stängningsstorlek:
För trådskydd storlek 24
Tjocklek:
0,010 tum. (PTFE), 0,090 tum. (kiselgummi)
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Beskrivning
- Utmärkt för användning med öppna lock för att komma åt behållarens innehåll med en spruta
- Mycket kemiskt resistent PTFE-beklädnad bibehåller innehållets integritet
- Silikongummibaksida tillåter upprepad punktering genom tätningen
- Motstår kärnning
- Autoklaveringsbar
- Rekommenderas för användning i alla autoprovtagare som använder gängade flaskor
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | För trådskydd storlek 24 |
| Produkttyp | Septa |
| Material | Silikongummi, PTFE |
| För användning med (applikation) | Mycket kemiskt resistent PTFE-beklädnad bibehåller innehållets integritet, silikongummibaksida tillåter upprepad punktering genom tätningen |
| Tjocklek | 0,010 tum. (PTFE), 0,090 tum. (kiselgummi) |
| För användning med (utrustning) | Kontes™ K8976350800 och K897735130 gängade NMR-rör och 24 mm gängad öppen topplock, alla autoprovtagare använder skruvgängade flaskor |