Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Återanvändbar pellet Pestles™ Vävnadsslipare
Produktkod. 11805731
Kapacitet:
15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11805731
Brand: DWK Life Sciences 7495151500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med 15mL mikrocentrifugrör
  • Autoklaverbar CTFE/rostfritt stål
  • Speciellt designad för att matcha mikrorör
  • Storlek: 15 ml
  • Stötstötens totallängd: 21 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (utrustning) 15 ml mikrorör
Inkluderar Cs. av 1
Längd (engelska) 8,26 tum.
Längd (metrisk) 210mm
Material CTFE/Rostfritt stål
Kapacitet 15 ml