Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Schlenk vakuumrör med HI-VAC-ventil
Produktkod. 11815115
Total längd (engelska):
4,72 tum
5,9 tum
6,49 tum
Bredd (engelska):
2,55 tum.
2,75 tum
2,95 tum.
3,14 tum.
Höjd (engelska):
3,93 tum
4,72 tum
5,9 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11815115
Brand: DWK Life Sciences 2187100015
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Lämplig för användning med K216050 eller K216060 grenrör
  • Borosilikatglas med mellanvägg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad USP Typ I, ASTM E438, typ I, klass A
Material Borsilikatglas
Diameter (engelska) Yttre 0,74 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 1.9 cm
Total längd (engelska) 6,49 tum
Total längd (metrisk) 16.5 cm
För användning med 216050 eller 216060 grenrör
Bredd (metrisk) 6.5 cm
Bredd (engelska) 2,55 tum.
Höjd (metrisk) 10 cm
Höjd (engelska) 3,93 tum
Inkluderar Hi-Vac™ ventil, ventilplugg
Produkttyp Vakuumrör