Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Schlenk vakuumrör med HI-VAC-ventil
Total längd (engelska):
4,72 tum
5,9 tum
6,49 tum
Bredd (engelska):
2,55 tum.
2,75 tum
2,95 tum.
3,14 tum.
Höjd (engelska):
3,93 tum
4,72 tum
5,9 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Borosilikatglas med mellanvägg
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ I, ASTM E438, typ I, klass A |
| Material | Borsilikatglas |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,74 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.9 cm |
| Total längd (engelska) | 6,49 tum |
| Total längd (metrisk) | 16.5 cm |
| För användning med | 216050 eller 216060 grenrör |
| Bredd (metrisk) | 6.5 cm |
| Bredd (engelska) | 2,55 tum. |
| Höjd (metrisk) | 10 cm |
| Visa mer |