Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Serumflaskor KG-33 borosilikatglas med aluminiumförsegling
Produktkod. 10013444
Change view
Volym (engelska):
0,5 dr.
Produktkod. Volym (engelska)
10013444 0,5 dr.
1 options
Produktkod. 10013444 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 62113D2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8856.75 SEK
    7509.72 SEK / Paket med 1440
    Save 1347.03 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Autoklaverbar Kimble™ serumflaskor är idealiska för hantering, inneslutning och förvaring av en mängd olika vätskor.
  • Specialdesign ger extra styrka för frystorkningstillämpningar
  • Serumflaskor är lättare i vikt än gjutna flaskor, med tätare toleranser och likformighet hos glaset
  • Speciell blowback-design ger enkel användning för lyofiliseringsproppar
  • Autoklaverbara
    aluminiumtätningar, proppar och septa finns tillgängliga separat
  • Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
Specifikationer
Klassificering A
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Borsilikatglas
Förslits No
Sterilitet Non-sterile
Volym (metrisk) 2 mL
För användning med (applikation) Idealiskt lämpad för hantering, inneslutning och lagring av en mängd olika vätskor
Material (tätning) Aluminium
Volym (engelska) 0,5 dr.
Kvantitet 1440/Cs.
Markeringspunkt No
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, typ I, klass A
Höjd (metrisk) 40 mm
Produkttyp Serum Vial