Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Serumflaskor KG-33 borosilikatglas med aluminiumförsegling
Produktkod. p-313437
Volym (engelska):
0,5 dr.
Produktkod. 10013444
Brand: DWK Life Sciences 62113D2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Autoklaverbar Kimble™ serumflaskor är idealiska för hantering, inneslutning och förvaring av en mängd olika vätskor.
  • Specialdesign ger extra styrka för frystorkningstillämpningar
  • Serumflaskor är lättare i vikt än gjutna flaskor, med tätare toleranser och likformighet hos glaset
  • Speciell blowback-design ger enkel användning för lyofiliseringsproppar
  • Autoklaverbara
    aluminiumtätningar, proppar och septa finns tillgängliga separat
  • Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klassificering A
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 2 mL
För användning med (applikation) Idealiskt lämpad för hantering, inneslutning och lagring av en mängd olika vätskor
Material (tätning) Aluminium
Volym (engelska) 0,5 dr.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Höjd (metrisk) 40 mm
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, typ I, klass A