Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Serumflaskor KG-33 borosilikatglas med aluminiumförsegling
Artikelnummer. 10013444
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volym (engelska):
0.5 dr.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10013444
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 62113D2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Autoklaverbar Kimble™ serumflaskor är idealiska för hantering, inneslutning och förvaring av en mängd olika vätskor.
  • Specialdesign ger extra styrka för frystorkningstillämpningar
  • Serumflaskor är lättare i vikt än gjutna flaskor, med tätare toleranser och likformighet hos glaset
  • Speciell blowback-design ger enkel användning för lyofiliseringsproppar
  • Autoklaverbara
    aluminiumtätningar, proppar och septa finns tillgängliga separat
  • Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Klassificering A
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 2 mL
För användning med (applikation) Idealiskt lämpad för hantering, inneslutning och lagring av en mängd olika vätskor
Material (tätning) Aluminium
Volym (engelska) 0.5 dr.
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Höjd (metrisk) 40 mm
Certifikat och efterlevnad ASTM E438, typ I, klass A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt