Läs mer
DWK Life Sciences KIMBLE™ KONTES™ Squibb päronformad separationsskorsten med standard konisk propp och PTFE-stoppkran
Beskrivning
- Levereras med en standard konisk slipad glasstoppare och en helt autoklavbar PTFE-stoppkranplugg
- Päronformad design för effektiv vätskeseparation
- Nedre stammar har en innerdiameter som är tillräckligt stor för att en vätskekolonn ska gå sönder med stoppkranen stängd, vilket ger en mer fullständig separation och eliminerar behovet av att tömma tratten
- Designad utifrån ASTM Specifikation E1096, Typ IV-krav
- Tillverkat av 33 expansionsglas, lågutvinningsbart borosilikatglas som USP uppfyller Typ I-kraven
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Material | Borsilikatglas |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E1096, Typ IV |
| Längd (metrisk) skaft | 60 mm |
| Kvantitet | 1 st. |
| Kran | 4; PTFE |
| Proppmaterial | Glas |
| Produkttyp | Squibb separatoriska tratten |