Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Kromatografikolumn PEEK Mutter för 3/16 tum. Slangar
Produktkod. 12943521 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
För 0,18 tum. ytterdiameter Slangar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12943521 För 0,18 tum. ytterdiameter Slangar Varje
1 options
Produktkod. 12943521 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4208213519
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00 SEK
    141.44 SEK / Paket med 1
    Save 44.56 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-03-2027
Slangmuttrar och hylsor används för att göra anslutningar mellan slangen och ändkopplingarna på CHROMAFLEX™ , FLEX-COLUMN™ , DISPOSAFLEX™ kolumner och ULTRA-WARE™ filtreringsaggregat.
  • PEEK Mutter för 3/16 tum. OD-slang
  • 5/16 in.-24 Tråd
  • Använd med 420822-serien Flangeless Hylsor
  • Låda med 1
  • Reservdelar i ULTRA-WARE™ Standardbeslagskit
Specifikationer
Typ Rörmutter
Trådstorlek 0,312 till 24 UNF
För användning med (utrustning) För 0,18 tum. ytterdiameter Slangar
Material PEEK
Kvantitet Varje