Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Kromatografikolumn EFTE-hylsa för 1,8 mm slang
Produktkod. 12963521
Change view
För användning med (utrustning):
För 1,8 mm OD Slangar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12963521 För 1,8 mm OD Slangar Varje
1 options
Produktkod. 12963521 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4208222007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.20 SEK
    45.47 SEK / Paket med 1
    Save 13.73 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-02-2027
Slangmuttrar och hylsor används för att göra anslutningar mellan slangen och ändkopplingarna på CHROMAFLEX™ , FLEX-COLUMN™ , DISPOSAFLEX™ kolumner och ULTRA-WARE™ filtreringsaggregat.
  • EFTE Flangeless Hylsa för 1,8 mm OD-slang
  • För användning med 420821-serien hanmuttrar
  • Fall av 2
  • Reservdelar i ULTRA-WARE™ Standardbeslagskit
Specifikationer
Typ Flangeless Skoning
För användning med (utrustning) För 1,8 mm OD Slangar
Material ETFE
Kvantitet Varje