Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Gängad och mantelförsedd kromatografikolumn 1.0
Produktkod. 15381257
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
15381257 25 mm Varje
1 options
Produktkod. 15381257 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4208703010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7680.75 SEK
    6296.86 SEK / Paket med 1
    Save 1383.89 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-02-2027
Jackad CHROMAFLEX™ kolonner är försedda med en akrylvattenmantel för att ge termisk kontroll av temperaturkänsliga kromatografiska separationer. Akryljackan fungerar också som en säkerhetssköld.
  • Gängade kolumner levereras komplett med glastunna, vattenmantel, två ändbeslag med 20 μm porositet HDPE-bäddstöd, två skruvlock, 5 fot (1,5 m) FEP-slang (1/16 tum. OD med 1,0 cm; 1/8 tum OD med 2,5 och 4,8 cm), två manteltätningsringar, två 1/4 tum-28 flänslösa rörmuttrar och två flänslösa hylsor
  • Volym 24 ml
  • ID 1,0 cm
  • Längd 30 cm
  • Tryck (bar) 6,9, tryck (psi) 100
  • Temperaturområde 0 till 50 °C
  • Rekommenderad sterilisering är med etylenoxid, 2N NaOH eller 100 % etanol (autoklavering rekommenderas inte)
  • Låda med 1
  • Fat är tillverkade av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
Specifikationer
För användning med (applikation) Temperaturkänslig kromatografisk separation
Temperaturområde (metriskt). 0 till 50 °C
Diameter (metrisk) Inre 25 mm
Typ Mantlad kromatografikolonn
Max. Tryck 75 psi
Porstorlek 20μ m
Kolumnkapacitet 147 mL
Längd (metrisk) 300 mm
Material Borosilikatglas typ I klass A
Stödmaterial HDPE
Kontakttyper 1/4-28 Flangeless montering
Inkluderar Två PTFE-ändbeslag med 20um porositet polyeten bäddstöd, 5 fot. PTFE-slang, polypropenmanteltätningsringar, 2 flänslösa slangmuttrar och 2 flänslösa hylsor
Steriliseringsmetod Etylenoxid, 2N NaOH eller 100 % etanol