Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kromatografi TLC Plate Streaker
Produktkod. 12706738
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
12706738 Varje
1 options
Produktkod. 12706738 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 4164300000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5370.75 SEK
    4398.24 SEK / Paket med 1
    Save 972.51 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-06-2027
En enkel anordning för jämn ränder TLC tallrikar.
  • Enheten består av en bas i rostfritt stål med en justerbar hållare för en glasbehållare
  • Levereras komplett med glaskapillärer, rostfria kapillärer och instruktioner
  • Glasvaror tillverkade av 33 expansion, lågt extraherbart borosilikatglas överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
För att fungera placeras streakern över kanten på bänkskivan och plattan som ska sträckas placeras parallellt med den. Den böjda kapillärspetsen justeras sedan så att den lätt nuddar plattan. Reservoaren fylls med lösningen som ska kromatograferas, och genom att flytta enheten fram och tillbaka längs motkanten uppnås en enhetlig strimma.
Specifikationer
Material Stainless Steel
Kvantitet 1 Ea.
Typ TLC Plate Streaker
För användning med (applikation) TLC Kromatografiapplikationer
Inkluderar Bas i rostfritt stål med en justerbar hållare för en glasbehållare, kapillärer av glas och rostfritt stål och instruktioner
Längd (metrisk) 25 cm
Bredd (metrisk) 15 cm
Höjd (engelska) 6,29 tum
Höjd (metrisk) 16 cm