Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsenhet med stöd av friterat glas (25 mm)
Produktkod. 11849913
Click to view available options
:
25 mm filterhållare för kolvar eller grenrör; Trattvolym: 15 ml; Stödmaterial: Glas
Product Code. 11849913
Brand: DWK Life Sciences 9537050000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Designad för att hantera små volymer vätskor för analys av partikelformig eller mikrobiologisk kontaminering
  • Levereras med en stödbas i frittat glas med 40-60 mikron porositet, en 15 ml graderad tratt, en anodiserad aluminiumklämma och en silikonpropp nr. 5
  • Trattar graderas från 5 till 15 ml i steg om 1 ml
  • Förfiltrets storlek är 16 mm i diameter
  • Ungefärlig filterarea är 2,5 cm 2
  • Anslutning till vår 125mL filtreringskolv (finns som tillbehör) görs med en silikonpropp nr 5
  • Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Glas
Volym (metrisk) 15 mL
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 2.5 cm
Höjd (engelska) 6 tum
Höjd (metrisk) 15.2 cm