Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsenhet med stöd av friterat glas (47 mm)
Beskrivning
- Levereras med en 40-60 mikron porositet frittad glasstödbas, en 300mL graderad tratt, en anodiserad aluminiumklämma och en #8 silikonpropp
- Trattar graderas från 100 till 250 ml i steg om 25 ml
- Förfiltrets storlek är 35 mm
- Ungefärlig filterarea är 9,6 cm 2
- Anslutning till 1 liters filtreringskolv (finns som tillbehör) görs med en #8 silikonpropp
- Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Reusable |
| Material | Glas |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Inkluderar | Stödbas av frittat glas, 300 ml graderad tratt, anodiserad aluminiumklämma och en #8 silikonpropp |
| Volym (metrisk) | 300 mL |
| Bredd (engelska) | 3 tum |
| Bredd (metrisk) | 7.6 cm |
| Höjd (engelska) | 9 tum |
| Höjd (metrisk) | 22.9 cm |
| För användning med (utrustning) | Filtration Assembly and vacuum pump |