Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsenhet med stöd av friterat glas (90 mm)
Produktkod. 13451979
Change view
Volym (metrisk):
1 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
13451979 1 L Varje
1 options
Produktkod. 13451979 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 9537550090
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för stora provvolymer eller prover med hög partikelbelastning som tenderar att täppa igen ett filter med en diameter på 47 mm
Monteringen med frittat glasstöd används för allmän filtrering.
  • Filtreringshastigheterna är upp till fyra gånger snabbare än 47 mm filter
  • Tratten är graderad från 300 till 1000 ml i steg om 50 ml
  • Maximal trattkapacitet är 1100 ml
  • Förfiltrets storlek är 70 mm i diameter; ungefärlig filterarea är 38,5 cm 2
  • Anslutning till 1 liters filtreringskolv (finns som tillbehör) görs med en #8 silikonpropp
  • Enheten levereras med en 40-60 mikron porositet frittat glasstödbas, en 1 liters graderad tratt, en anodiserad aluminiumklämma och en #8 silikonpropp
  • Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Glas
Volym (metrisk) 1 L
Bredd (engelska) 13,75 tum.
Bredd (metrisk) 35 cm
Höjd (engelska) 6,31 tum.
Höjd (metrisk) 16 cm