Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsenhet med stöd av friterat glas och GL 45 flaska (47 mm)
:
Mikrofiltreringsenhet, 47 mm hållare med flaskor, tratt: 300 ml, stödmaterial: glas
Beskrivning
Designad för att samla filtrat direkt i en medialiknande flaska
- Levereras med tratt, klämma, frittat glasstödbas, slangadapter, PBT-lock, tätningsring och vakuum/tryckflaska
- Stödbas ansluts direkt till flaskan med unik lock och tätningsring
- Förseglad frittad glasskiva med 40-60 mikron porositet
- Vakuum och tryck från -1 till 1,5 bar
- Filtratet samlas upp direkt i en flaska av mediatyp när en standardmembranfiltreringsenhet används
- Alla komponenter är autoklaverbara med ånga
- Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Glas |
| Typ | Mikrofiltreringsenhet |
| Volym (metrisk) | 1 L |
| Bredd (engelska) | 4 tum |
| Bredd (metrisk) | 10.2 cm |
| Höjd (engelska) | 36,7 cm |
| Höjd (metrisk) | 36.8 cm |