Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsenhet med stöd av friterat glas och jordfog (47 mm)
Produktkod. 11858482
Change view
Volym (metrisk):
1000 ml (tratt), 4000 ml (kolv)
300 ml (tratt), 1000 ml (kolv)
500 ml (tratt), 2000 ml (kolv)
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11858482 300 ml (tratt), 1000 ml (kolv) Varje
11868522 500 ml (tratt), 2000 ml (kolv) Varje
11719055 1000 ml (tratt), 4000 ml (kolv) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11858482 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 9538250000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-03-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas för rutinfiltreringsanalys av frätande vätskor och avlägsnande av partiklar från HPLC-lösningsmedel
  • Jordfogsanslutningen eliminerar den ftalatförorening som kan uppstå vid användning av silikon- eller neoprenproppar
  • Stödbasen har en glasfritta med 40-60 mikron porositet och en integrerad vakuumanslutning som är placerad ovanför droppspetsen för att förhindra kontaminering av vakuumledningen med filtratdroppar
  • Varje apparat levereras med en tratt, en anodiserad aluminiumklämma, en 47 mm frittad glasstödbas och en filtreringskolv
  • Skarvar är 40/35
  • Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Glas
Typ Mikrofiltreringsenhet
Volym (metrisk) 300 ml (tratt), 1000 ml (kolv)