Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsenhet med stöd av friterat glas och jordfog (47 mm)
Produktkod. 11868522
Change view
Volym (metrisk):
1000 ml (tratt), 4000 ml (kolv)
300 ml (tratt), 1000 ml (kolv)
500 ml (tratt), 2000 ml (kolv)
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11868522 500 ml (tratt), 2000 ml (kolv) Varje
11858482 300 ml (tratt), 1000 ml (kolv) Varje
11719055 1000 ml (tratt), 4000 ml (kolv) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11868522 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 9538350000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9720.00 SEK
    8947.91 SEK / Paket med 1
    Save 772.09 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-07-2027
KIMBLE™ KONTES™ Ultra-Ware™ mikrofiltreringsmontering med fritterat glasstöd och slipfog (47 mm), för rutinfiltrering av frätande vätskor och borttagning av partiklar från HPLC-lösningsmedel.
Rekommenderas för rutinfiltreringsanalys av frätande vätskor och avlägsnande av partiklar från HPLC-lösningsmedel
  • Rekommenderas för rutinmässig filtreringsanalys av frätande vätskor och borttagning av partiklar från HPLC-lösningsmedel
  • Jordfoganslutning eliminerar ftalatföroreningar som kan uppstå vid användning av silikon- eller neoprenproppar
  • Stödbasen har en glasfrit med porositet på 40–60 mikron och en integrerad vakuumanslutning ovanför droppspetsen för att förhindra kontaminering av vakuumledningen med filtratdroppar
  • Varje apparat levereras med en tratt, en anodiserad aluminiumklämma, en 47 mm stödbas av fritterat glas och en filtreringskolv
  • Lederna är 40/35
  • Tillverkat av 33 expansionsglas, lågutvinningsbart borosilikatglas som uppfyller krav enligt USP typ I och ASTM E438, typ I, klass A-krav
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
Material Glas
Sterilitet Icke-steril
Typ Mikrofiltreringsenhet
Volym (metrisk) 500 ml (tratt), 2000 ml (kolv)
För användning med (utrustning) Filtreringsmontering och vakuumpump