Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsenhet med stöd av friterat glas och jordfog (47 mm)
Produktkod. p-4909181
Volym (metrisk):
1000 ml (tratt), 4000 ml (kolv)
300 ml (tratt), 1000 ml (kolv)
500 ml (tratt), 2000 ml (kolv)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11858482
Brand: DWK Life Sciences 9538250000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas för rutinfiltreringsanalys av frätande vätskor och avlägsnande av partiklar från HPLC-lösningsmedel
  • Jordfogsanslutningen eliminerar den ftalatförorening som kan uppstå vid användning av silikon- eller neoprenproppar
  • Stödbasen har en glasfritta med 40-60 mikron porositet och en integrerad vakuumanslutning som är placerad ovanför droppspetsen för att förhindra kontaminering av vakuumledningen med filtratdroppar
  • Varje apparat levereras med en tratt, en anodiserad aluminiumklämma, en 47 mm frittad glasstödbas och en filtreringskolv
  • Skarvar är 40/35
  • Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Glas
Typ Mikrofiltreringsenhet
Volym (metrisk) 300 ml (tratt), 1000 ml (kolv)