Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsenhet med stöd av friterat glas och jordfog (90 mm)
Produktkod. 11867513
Change view
Volym (metrisk):
1 l
2 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11867513 1 l Varje
11877513 2 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11867513 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 9538250090
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-04-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för storvolymfiltreringsanalys av frätande vätskor eller prover med hög partikelbelastning som tenderar att täppa till ett filter med en diameter på 47 mm
Denna enhet rekommenderas även för filtrering av stora volymer HPLC-lösningsmedel.
  • Den slipade glasanslutningen eliminerar möjligheten för ftalatkontamination som kan uppstå vid användning av silikon- eller neoprenproppar
      Varje apparat levereras med 1000 ml tratt; 90 mm, 40-60 mikron porositet, stödbas av frittat glas; anodiserad aluminium klämma; och filtreringskolv
    • Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Glas
Typ Mikrofiltreringsenhet
Volym (metrisk) 1 l