Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsenhet med stöd av friterat glas och jordfog (90 mm)
Produktkod. p-4910434
Volym (metrisk):
1 l
2 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11867513
Brand: DWK Life Sciences 9538250090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för storvolymfiltreringsanalys av frätande vätskor eller prover med hög partikelbelastning som tenderar att täppa till ett filter med en diameter på 47 mm
Denna enhet rekommenderas även för filtrering av stora volymer HPLC-lösningsmedel.
  • Den slipade glasanslutningen eliminerar möjligheten för ftalatkontamination som kan uppstå vid användning av silikon- eller neoprenproppar
      Varje apparat levereras med 1000 ml tratt; 90 mm, 40-60 mikron porositet, stödbas av frittat glas; anodiserad aluminium klämma; och filtreringskolv
    • Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Glas
Typ Mikrofiltreringsenhet
Volym (metrisk) 1 l