Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsenhet med PTFE-faced fritted glasstöd (47 mm)
Produktkod. 11838502
:
47 mm filterhållare för kolvar eller grenrör; Trattvolym: 300 ml; Stöd för PTFE
Produktkod. 11838502
Brand: DWK Life Sciences 9537800000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för autoklavering med filtret på plats och är designat för att hantera upp till 500 ml provvätskor för analys av partikelformig eller mikrobiologisk kontaminering
  • Levereras med en 40-60 mikron porositet PTFE-faced frittat glasstödbas, en 300mL PTFE-faced graderad tratt, en anodiserad aluminiumklämma och en #8 silikonpropp
  • PTFE-beläggning förhindrar membranet från att fästa på den slipade glasytan
  • Trattar graderas från 100 till 250 ml i steg om 25 ml
  • Förfiltrets storlek är 35 mm
  • Ungefärlig filterarea är 9,6 cm 2
  • Anslutning till 1 liters filtreringskolv (finns som tillbehör) görs med en #8 silikonpropp
  • Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PTFE
Volym (metrisk) 300 mL
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 7.6 cm
Höjd (engelska) 9 tum
Höjd (metrisk) 22.9 cm