Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsenhet med stöd av rostfritt stål (90 mm)
Beskrivning
Denna enhet med stöd av rostfritt stål används för att filtrera viskösa eller proteinhaltiga lösningar eller för att producera ultrarent filtrat.
- Filtreringshastigheterna är upp till fyra gånger snabbare än 47 mm filter
- Tratten är graderad från 300 till 1000 ml i steg om 50 ml
- Förfiltrets storlek är 70 mm i diameter och den ungefärliga filterarean är 38,5 cm 2
- Anslutning till 1 liters filtreringskolv (finns som tillbehör) görs med en #8 silikonpropp
- Maximal trattkapacitet är 1100 ml
- Denna enhet levereras med en 304 rostfri stödskärm, en glasstödbas, en 300mL graderad tratt, en anodiserad aluminiumklämma och en #8 silikonpropp
- 80 x 80 304 rostfritt stålnät, 0,0055 tum öppningsstorlek, 19,4 % öppen yta, 0,007 tum tråddiameter
- Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Reusable |
| Material | Rostfritt stål (316) |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Volym (metrisk) | 1 L |
| Bredd (engelska) | 13,75 tum. |
| Bredd (metrisk) | 35 cm |
| Höjd (engelska) | 6,31 tum. |
| Höjd (metrisk) | 16 cm |
| För användning med (utrustning) | Filtration Assembly and vacuum pump |