Läs mer
MedChemExpress Koumine
Produktkod. 16411638
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16411638 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16411638 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN1440
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Koumine is an alkaloid separated from Gelsemium elegans, shows potent anti-tumor activity. Koumine up-regulates the Bax/Bcl-2 ratio and caspase-3 expression in human breast cancer cells. Koumine has anxiolytic, antistress, antipsoriatic, and analgesic activities, protects against the development of arthritis in Rheumatoid arthritis (RA) animal models.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Molekylvikt (g/mol) 306.4 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 1358-76-5
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.53%
Löslighet DMSO : 31.25 mg/mL (101.99 mM∣Need ultrasonic)