Learn More
MedChemExpress Koumine
Spezifikation
Spezifikation
| Innehåll och lagring | 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.4 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 1358-76-5 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 99.53% |
| Löslighet | DMSO : 31.25 mg/mL (101.99 mM∣Need ultrasonic) |
| Kvantitet | 10 mg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?