Läs mer
KP496, MedChemExpress
Produktkod. 16422488
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16422488 5 mg
1 options
Produktkod. 16422488 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYU00253
MedChemExpress KP496 is a selective, dual antagonist for Leukotriene D4 receptor and Thromboxane A2 receptor.
KP496 is a selective, dual antagonist for Leukotriene D4 receptor and Thromboxane A2 receptor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material KP496
CAS 217799-03-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H34ClN3O7S3
Kvantitet 5 mg
LEDER O=C(O)C1=CC=CC=C1S(=O)(N(CCCCNS(=O)(C2=CC=C(Cl)C=C2)=O)CC3=CC=CC(OCC4=NC(C(C)C)=CS4)=C3)=O
Molekylvikt (g/mol) 692.27
Formel vikt 692.27
Procent renhet 95.81%
Kvalitet Research
Fysisk form Crystals
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism