Läs mer
Bohlender KPG Glass Stirrer Shafts L 350mm 10mm NS 29/32
Brand:  Bohlender C387-07
KPG Glass Stirrer Shafts L 350mm 10mm NS 29/32
Produktkod. 10004830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2992.50 SEK
    2087.27 SEK / Paket med 1
    Save 905.23 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 02-11-2026