Läs mer
KR-33493, MedChemExpress
Produktkod. 16489706
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16489706 50 mg
16473158 10 mg
16464446 100 mg
16415897 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16489706 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100755
MedChemExpress KR-33493 is a potent inhibitor of Fas-mediated cell death (FAF1).
KR-33493 is a potent inhibitor of Fas-mediated cell death (FAF1).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material KR-33493
CAS 1021497-97-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H18BrN3O3S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (67.34 mM)
LEDER OC(C1=NN(CCC2=CC=CC=C2)C=C1NC(CSC3=CC=C(Br)C=C3)=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 460.34
Formel vikt 460.34
Procent renhet 99.75%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation