Läs mer
Abnova™ KRAS/CEN12q FISH Sond
Produktkod. 16023005
Change view
Kvantitet:
100μ L
200μ L
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16023005 200μ L 200µL
16013005 100μ L 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16023005 Leverantör Abnova™ Leverantörsnummer FG0017.200uL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Innehåller
DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 250 μL.
Märkt FISH-prober för identifiering av genamplifiering med användning av Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
FISH är en teknik som används för att identifiera och lokalisera närvaron eller frånvaron av specifika DNA-sekvenser på celler och vävnader. Abnova har utvecklat en rad FISH-sonder för detektion av genamplifiering, förlust och translokation. Varje FISH-sond har ett par lokusspecifika, fluorofor-märkta prober som härrör från en bakteriell kromosom (BAC ) bibliotek.
Fördelar
  • Dubbla färgade prober för snabb, känslig och specifik detektion
  • Arbeta med metafasspridning, paraffininbäddad och frusen vävnad
  • Identifiera genamplifiering, förlust och translokation
  • Högt signal/brusförhållande
  • Låg korsreaktivitet
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C i mörker.
Detektionsmetod Fluorescence
Formatera Tube
Etikett eller färgämne FITC
Slutlig produkttyp Probes (Labeled DNA)
Provtyp Tissue (FFPE)
Märkningsmål Genomic DNA
För användning med (applikation) Fluorescerande in situ-hybridisering (cell), fluorescerande in situ-hybridisering (formalin/PFA-fixerade paraffininbäddade sektioner)
Inkluderar DAPI Counterstain (1500 ng/ml) 250 ul
Produkttyp KRAS/CEN12q FISH Sond
Kvantitet 200μ L