Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Krebs-Ringer-lösning, HEPES-buffrad
Produktkod. 15428779
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15428779 500 ml 500ml
15438779 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428779 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J67795.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1744.20 SEK
    1418.65 SEK / 500ml
    Save 325.55 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Standard fysiologisk buffert som är lämplig för olika kalciumavbildningsexperiment. Det används också som konserveringsmedel.
Standard fysiologisk buffert som är lämplig för olika kalciumavbildningsexperiment. Det används också som konserveringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Krebs-Ringer Solution
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 ml
Förpackning Plastflaska
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.