missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials and organic reference materials.
- Produced according to ISO 9001
- Suitable for a wide range of industries and applications
- Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kresoxim-methyl |
| CAS | 143390-89-0 |
| CAS Max % | ≤ 100% |
| Linjär formel | C18H19NO4 |
| Beilstein | 8330581 |
| Färg | White |
| Smältpunkt | 101°C |
| Kokpunkt | 170°C |
| Synonym | Methyl (E)-α-(methoxyimino)-2-(2-methylphenoxymethyl)phenylacetate; Methyl (E)-methoxyimino[α-(o-tolyloxy)-o-tolyl]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 313.4 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?