Läs mer
Kresoxim-methyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kresoxim-methyl |
| CAS | 143390-89-0 |
| Molekylformel | C18 H19 N O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Kresoxim Methyl, Benzeneacetic acid, α-(methoxyimino)-2-[(2-methylphenoxy)methyl]-, methyl ester, (αE)-, Benzeneacetic acid, α-(methoxyimino)-2-[(2-methylphenoxy)methyl]-, methyl ester, (E)-, BAS 490-02F, BAS 490F, Candit, Cygnus, Discus, Discus (fungicide), Ergon, Ergon (fungicide), Kresoxim-Me, Kresoxim-methyl, RIL-FA 200, Sovran, Strob 1, Stroby, Stroby DF, Stroby WG |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NO4/c1-13-8-4-7-11-16(13)23-12-14-9-5-6-10-15(14)17(19-22-3)18(20)21-2/h4-11H,12H2,1-3H3/b19-17+ |
| LEDER | CO\N=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1COc2ccccc2C |
| IUPAC-namn | methyl (2E)-2-methoxyimino-2-[2-[(2-methylphenoxy)methyl]phenyl]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 313.35 |
| Formel vikt | 313.1314 |