Läs mer
KRIBB11, MedChemExpress
Produktkod. 16489746
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16489746 50 mg -
16484476 100 mg -
16483198 10 mg 10mg
16482666 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16489746 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100872
MedChemExpress KRIBB11 is an inhibitor of Heat shock factor 1 (HSF1), with IC50 of 1.2 μM.
KRIBB11 is an inhibitor of Heat shock factor 1 (HSF1), with IC50 of 1.2 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material KRIBB11
CAS 342639-96-7
Färg Orange
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H12N6O2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 27 mg/mL (94.98 mM)
LEDER CNC1=CC=C([N+]([O-])=O)C(NC2=CC3=C(NN=C3)C=C2)=N1
Molekylvikt (g/mol) 284.27
Formel vikt 284.27
Procent renhet 98.1%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death