Läs mer
KRN-633, MedChemExpress
Produktkod. 16491207
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16491207 50 mg -
16487697 5 mg -
16475736 100 mg -
16414968 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16491207 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12060
MedChemExpress KRN-633 is a potent VEGFR inhibitor with IC50s of 170, 160 and 125 nM for VEGFR1, VEGFR2 and VEGFR3, respectively.
KRN-633 is a potent VEGFR inhibitor with IC50s of 170, 160 and 125 nM for VEGFR1, VEGFR2 and VEGFR3, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material KRN-633
CAS 286370-15-8
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H21ClN4O4
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (59.97 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=CC(OC2=NC=NC3=CC(OC)=C(C=C32)OC)=CC=C1NC(NCCC)=O
Molekylvikt (g/mol) 416.86
Formel vikt 416.86
Procent renhet 99.37%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease