missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

KRN2 bromide, MedChemExpress

Produktkod. 16477287
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16477287 5 mg
16463136 25 mg
16445426 100 mg
16430877 50 mg
16414578 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16477287 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY112125A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress KRN2 (bromide) is a selective inhibitor of nuclear factor of activated T cells (NFAT5), with an IC50 of 0.1 μM.

KRN2 (bromide) is a selective inhibitor of nuclear factor of activated T cells (NFAT5), with an IC50 of 0.1 μM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material KRN2 bromide
CAS 1390654-28-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H23BrFNO4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 18.33 mg/mL (34.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER COC1=C(OC)C2=C[N+]3=C(C(C(CC3)=C4)=CC5=C4OCO5)C(CC6=CC=CC=C6F)=C2C=C1.[Br-]
Molekylvikt (g/mol) 524.38
Formel vikt 524.38
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.