Läs mer
KRN5, MedChemExpress
Beskrivning
KRN5, a derivative of KRN2, is an oral active Nuclear factor of activated T cells 5 (NFAT5) suppressor, with an IC50 of 750 nM. KRN5 has potential to treat NFAT5-mediated Chronic Arthritis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | KRN5 |
| CAS | 1800465-47-7 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H22FNO5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 5 mg/mL (10.88 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| LEDER | COC1=C(OC)C2=C(C=C1)C(CC3=CC=CC=C3F)=C4N(C2=O)CCC(C4=C5)=CC6=C5OCO6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 459.47 |
| Formel vikt | 459.47 |
| Visa mer |