Läs mer
Abnova™ KRT20 Recombinant Protein
Produktkod. 16120563
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
Produktkod. 16120563
Brand: Abnova™ H00054474P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH31559
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 54474
Molekylvikt (g/mol) 72.38
Namn KRT20 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MDFSRRSFHRSLSSSLQAPVVSTVGMQRLGTTPSVYGGAGGRGIRISNSRHTVNYGSDLTGGGDLFVGNEKMAMQNLNDRLASYLEKVRTLEQSNSKLEVQIKQWYETNAPRAGRDYSAYYRQIEELRSQIKDAQLQNARCVLQIDNAKLAAEDFRLKYETERGIRLTVEADLQGLNKVFDDLTLHKTDLEIQIEELNKDLALLKKEHQEEVDGLHKHLGNTVNVEVDAAPGLNLGVIMNEMRQKYEVMAQKNLQEAKEQFERQTAVLQQQVTVNTEELKGTEVQLTELRRTSQSLEIELQSHLSMKESLEHTLEETKARYSSQLANLQSLLSSLEAQLMQIRSNMERQNNEYHILLDIKTRLEQEIATYRRLLEGEDVKTTEYQLSTLEERDIKKTRKIKTVVQEVVDGKVVSSEVKEVEENI
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias CD20/CK20/K20/KRT21/MGC35423
Vanligt namn KRT20
Gensymbol KRT20
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution